Läs mer
Thermo Scientific™ 2000 ml flaskor för Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Produktkod. 16650842 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
PPCO
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16650842
Brand: Thermo Scientific™ 75003872
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ 2000 ml flaska designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Bearbeta en 16L skörd i en enda körning med Thermo Scientific™ 2000 ml flaska, den idealiska lösningen för att separera stora volymer skördar. Designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
  • Idealisk för cellseparationer av bakterier, jäst och däggdjur
  • Processa upp till 12L i en enda körning vid hastigheter upp till 7 187 xg eller 16 L i en enda körning vid hastigheter upp till 5 374 xg
  • Design med bred mun förenklar dekantering, återsuspensioner och borttagning av pellets
  • För centrifugeringsdriftstemperaturer från 4° till 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Vitt
Beskrivning 2000 ml flaska
För användning med (applikation) För separation av däggdjur, jäst och bakterier
Material Polypropen
Kvantitet Set om 2
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI icke-cytotoxisk
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Max. Tvinga 7187 x g
Mun Bred
Form Konisk
Produkttyp Bioprocessbehållare
För användning med (utrustning) BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swinging Bucket Rotor
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej