Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 200 mm dia.
Produktkod. 10235494
Porstorlek:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
Produktkod. 10235494
Brand: Endecotts™ 200SIW.300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fullhöjdstestsilar ger alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsilar av rostfritt stål, 200 mm dia. följa ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Porstorlek 300μ m
Typ Sikt
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 / BS410
Höjd (metrisk) 50 mm
amerikansk standard Nr 50
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 50 Mesh
Mesh material Rostfritt stål
Silnummer 50