Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11527542 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11527542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät har en diameter på 200 mm.
Testsilar med 100 mm och 200 mm diameter med ram i rostfritt stål och vävt trådnät. Levereras med intyg om överensstämmelse och registreringskort. Ytterligare maskstorlekar och diametersilar tillgängliga - kontakta kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Porstorlek 1,18 mm
Typ Sikt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Material Rostfritt stål
Inkluderar Intyg om överensstämmelse och registreringskort
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd tråd