Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Porstorlek | 150μ m |
| Typ | Sikt |
| Certifikat och efterlevnad | Del 1: 2000, ISO 3310 : Del 1 : 2000, BS410 |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse och registreringskort |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Vävd tråd |