Läs mer
Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 8 tum dia.
Produktkod. 11532005
Porstorlek:
106μ m
250μ m
425μ m
500μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Varje
Produktkod. 11532005
Brand: Endecotts™ 008SAW.106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Testsilar av rostfritt stål i full höjd erbjuder alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys. Endecotts™ Testsil av rostfritt stål, 8 tum dia. följer ASTM 11 standarder
  • Precisionsram i rostfritt stål (säkerställer konsekvent kapsel)
  • Mesh i rostfritt stål
  • Exakt bländare i enlighet med ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filé (fritt flöde av prov)
  • Helt förseglad (ingen spricka för att förlora material)
  • Jämnt spänt nät (säkerställer noggrann analys)
  • Säker kant (stor radie gör den bekväm att hantera)
  • Serienummer (säkerställer full spårbarhet)
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Porstorlek 106μ m
Typ Testa sil
Certifikat och efterlevnad ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys
Diameter (metrisk) Yttre 203 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Rostfritt stål
Silnummer 140