Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, silver, aluminiumlock, 10 mm mitthål, monterad septum
Produktkod. p-7113891 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blått, Vitt
Mörkgrå
Röd-orange, transparent, Transparent
Silver, Blå Transparent, Vitt
Silver, Blått, Grå
Silver, Grå, Rött
Silver, Vitt
Material (liner):
Butyl
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11778246
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • Kombinationstätning
  • aluminium
  • Lock
  • li>Centrumhål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pharma-Fix-Septa
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Silver, Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Top Vials