Läs mer
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Magnetic Cap, Monterad septum, Hög temperatur
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Mörkröd, Genomskinlig, Silver
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Mörkröd, Genomskinlig, Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Stål |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |