Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 10338822
Färg:
Amber
Blått
Blue
Blue, Silver
Blå, Röd, Red
Blå, Silver, Silver
Blått
Brun, Vit, Silver, White, Silver
Brun, Vit, White
Bärnsten
Clear
Clear, Blue Translucent, Gold
Clear, Blue Translucent, Silver
Clear, Gray, Silver
Grå
Gray
Gray, Silver
Grå, Röd, Red
Grå, Röd, Silver, Red, Silver
Grå, Silver, Silver
Klar, Blå Genomskinlig, Guld, Blue Translucent, Gold
Klart
Natural
Red, Blue
Röd, Naturlig, Natural
Röd, Silver, Silver
Rött
Silver
Silver, Tan, White
Svart
Svart, Grå, Gray
Vitt
Typ:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
20 mm krympflaska med huvudutrymme
22 mm krympflaska med huvudutrymme
Crimp Cap
Lock med blå klorbutyl/PTFE-tätning
Magnetisk Crimp Cap
Magnetisk krympkapsyl i komposit
Septum för stängning
Tryckavlastningskrymplock
Diameter (metrisk) Inre:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
22.5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Bleck
Aluminium, plåt, Tinplate
Aluminium-PR
Bleck
Brombutyl
Brombutyl, PTFE, PTFE
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Butyl
Butyl, PTFE, PTFE
Glas
Glass
Gummi
Klorbutyl
Klorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, Silicone, Tinplate
PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum
PTFE, Silikon
PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, silikon, Silicone
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, silikon, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate
PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum
Polyethylene
Silikon, PTFE
Silikon, aluminium, Aluminum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10338822
Brand: Thermo Scientific™ 20MCBC(R)
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Välj septa material för att möta dina behov.
  • Grå butylproppar är en ekonomisk septum för applikationer med lägre °temperatur (125 C) eller lågtryck.
  • Grå PTFE/Röd gummisepta är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
  • Grå PTFE/gjuten svart butyl septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerar bakgrund från extraherbara ämnen eller avgasning av flyktiga föroreningar.
  • Black Rubber septum är ett ekonomiskt val för applikationer där minskade nivåer av ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetssatser Nationella
och Chromacol Headspace omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen och inkluderar matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa för extra bekvämlighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Beskrivning 20 mm kompositmagnetisk crimplock, 8 mm hål
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Färg Rött
Material Aluminium, Bleck
Stängningsmaterial Aluminium, plåt
Förslutningstyp Crimplock (magnetisk, komposit)
Kvantitet 500
Typ Magnetisk krympkapsyl i komposit
Stängningsstorlek 20 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.