Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Description
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Välj septa material för att möta dina behov.
- Grå butylproppar är en ekonomisk septum för applikationer med lägre °temperatur (125 C) eller lågtryck.
- Grå PTFE/Röd gummisepta är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
- Grå PTFE/gjuten svart butyl septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerar bakgrund från extraherbara ämnen eller avgasning av flyktiga föroreningar.
- Black Rubber septum är ett ekonomiskt val för applikationer där minskade nivåer av ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetssatser Nationella
och Chromacol Headspace omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen och inkluderar matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa för extra bekvämlighet.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Septum för 20 mm Crimp Caps |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Material | Silikon, PTFE |
| Septum | Silikonblå Transparent/PTFE Färglös |
| Förslutningstyp | Endast septum |
| Höjd (metrisk) | 3 mm |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| Typ | Septum för stängning |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.