Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 11553770
Färg:
Amber
Blått
Blue
Blue, Silver
Blå, Röd, Red
Blå, Silver, Silver
Blått
Brun, Vit, Silver, White, Silver
Brun, Vit, White
Bärnsten
Clear
Clear, Blue Translucent, Gold
Clear, Blue Translucent, Silver
Clear, Gray, Silver
Grå
Gray
Gray, Silver
Grå, Röd, Red
Grå, Röd, Silver, Red, Silver
Grå, Silver, Silver
Klar, Blå Genomskinlig, Guld, Blue Translucent, Gold
Klart
Natural
Red, Blue
Röd, Naturlig, Natural
Röd, Silver, Silver
Rött
Silver
Silver, Tan, White
Svart
Svart, Grå, Gray
Vitt
Typ:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
20 mm krympflaska med huvudutrymme
22 mm krympflaska med huvudutrymme
Crimp Cap
Lock med blå klorbutyl/PTFE-tätning
Magnetisk Crimp Cap
Magnetisk krympkapsyl i komposit
Septum för stängning
Tryckavlastningskrymplock
Diameter (metrisk) Inre:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
22.5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Bleck
Aluminium, plåt, Tinplate
Aluminium-PR
Bleck
Brombutyl
Brombutyl, PTFE, PTFE
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Butyl
Butyl, PTFE, PTFE
Glas
Glass
Gummi
Klorbutyl
Klorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, Silicone, Tinplate
PTFE, Silicone, Tinplate, Aluminum
PTFE, Silikon
PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, silikon, Silicone
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, silikon, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate
PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum
Polyethylene
Silikon, PTFE
Silikon, aluminium, Aluminum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11553770
Brand: Thermo Scientific™ 22CV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
  • Type 1 borosilicate glass
  • Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
  • Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
  • Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
  • Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
  • Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
  • Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
  • Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20mm Headspace Crimp Top Vial
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 23 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 22 mL
Basstil Round Bottom
Volym (metrisk) Totalt 22 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 75 mm
Kvantitet 125
Typ 20 mm krympflaska med huvudutrymme
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 20 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.