Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 20-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Rött, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Vitt
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 20-400 |