Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 20-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 12696785 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Rött, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig, Vitt
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12696785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 20 mm
  • Kombinationstätning
  • PP
  • Skruvlock
  • Vitt
  • Stängd topp
  • 20-400 tråd
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, Genomskinlig, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 20-400