Läs mer
Hamilton™ 23 gauge, metallnål, anpassad längd (0,375 till 12 tum), punkttyp 5 eller AS 6/PK
Produktkod. 11533264
Nålmätare:
23 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11533264
Brand: Hamilton™ 775114
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålarna är 304 rostfritt stål. Standard nållängd är 2 tum. / 51 mm. Metallnav (N) nålar finns i praktiska sexpack. Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga. Dessa nålar finns tillgängliga från 10 - 33 gauge.
Specifikationsblad
  • Spårvidd– 23 gauge
  • Point Style– 5 eller AS
  • Nållängd– Anpassad nållängd
  • Autoklaverbar– Ja
  • Försäljningsmängd– 6 nålar per förpackning
  • Nav– Metall (N)
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Produkttyp Metal Hub Nål