Läs mer
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Produktkod. 15819722 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819722
Brand: Applied Biosystems™ 4404689
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för fragmentanalys och applikationer för snabb sekvensering.
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Programvarutyp Fragmentanalys
Kapillärlängd 50 cm
Innehåll och lagring Förvara denna array vid omgivningstemperatur. För detaljer om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet, se Applied Biosystems Användarhandbok för 3500/3500xL Genetic Analyzer.
Beskrivning 24-Capillary Array, 50cm Kapillär, 125 min. Körtid, internt obelagda kapillärer, fragmentanalys, proteinkvalitetsanalys, sekvenseringstillämpningar, för användning med 3500xL genetisk analysator, rumstemperatur
För användning med (applikation) Proteinkvalitetsanalys, Fragmentanalys, Sekvensering
För användning med (utrustning) 3500xL genetisk analysator
Längd (metrisk) 50 cm (kapillär)
Produkttyp Genetisk analysator med 24 kapillärer
Kvantitet 1 array
Körtid 125 min