Läs mer
Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSealTM Biocontainment lock för Sorvall legend mikro, mikroCl, Pico och Fresco centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skydda prover effektivt med standard 1,5/2,0 rör genom att använda Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal™ Bioinneslutningslock.
Specifikationer:
- Kapacitet: 24 x 1,5 ml
- Max hastighet/RCF: 14 800 rpm/21 100 x g
Beställningsinformation:
Ersättningslock säljs separat; beställ rotorkropp (75003424) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyteslock beställ 75003410. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ mikroCl 17/17R och 21/21R mikrocentrifug serie.
Rekommenderas för:
Mikrovolymprotokoll med alla 1,5 till 2,0 ml rör, inklusive minipreps och spin-kolonner.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal Biocontainment lock |
| Material | Konstruerad polymer |
| Typ | Lock till hållare |
| Kapacitet | 24 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Radie (metrisk) | 8.6 cm |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger |
| Vinkel | 45° |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.