Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, mitthål, 24-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Rött, Vitt
Vitt, Beige
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
2,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Vitt, Beige |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3,2 mm |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 24 mm |
| För användning med (utrustning) | 24-400 injektionsflaskor med skruvgänga |