Läs mer
Axygen™ 250μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 96 Tips Format
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Låg retention
Standard
Funktioner:
Icke-pyrogen
Icke-pyrogen, bottenetikett
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Beskrivning
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Nonpyrogenic
- Available in nonsterile or sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250 μL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Clear |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, Rnase Free |
| För användning med (applikation) | Maxymum Recovery™, non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Funktioner | Icke-pyrogen |
| Formatera | Rack |
| Tipsstil | Låg retention |
| Visa mer |