Läs mer
3M™ 2840 Series Polycarbonate Lens Safety Glasses
Produktkod. 12960305 Handla allt 3M Produkter
Linsfärg:
Amber
Clear
Mirror
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 12960305
Brand: 3M™ 7000032459
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001
Linsbeläggning Anti-fog, Scratch-resistant
Linsfärg Clear
Produkttyp Safety glasses; Safety Spectacles
För användning med (applikation) Construction,‎ pharmaceuticals
Ram färg Silver
Antal per förpackning 20/Pk.
Tempel stil Adjustable length
Linsmaterial Polycarbonate