Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 portar, Luer Lock-insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Beskrivning
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System består av Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyetenfilm, en enkelväv, flerskikts 12,5 ml polyetenfilm.
Drag
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under
cGMP-förhållanden Tillämpningar
•Skörd från, inmatning och insamling av prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätskor
• Insamling av kromatografimatningar och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukter och
läkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek, med över 2 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil, tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• Filter (används för att minska biobelastningen)— filter av steriliseringsgrad, ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• —Provportar septumliknande portar, nålfria portar
• —Klämmer skjutreglage, klämklämmor, pressband
BPC portspecifikationer:
• Rad 1: Luer lock-insatsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa och glidklämma. Slang: EVA + TPE 374
• Linje 2: Luer lock-kroppsanslutning med 4,8 mm (3/16 tum) hulling, mössa och glidklämma. Slang: EVA + TPE 374
• Linje 3: Slang: EVA , injektionsport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Polyeten |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått | 16 x 10 cm (6,3 x 3,94 tum) |
| Ytterförpackning | En 4-mil. poly väska |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Steriliseringsmetod | Bestrålat |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Labtainer |
| Port detalj | Luer Lock-kroppskoppling och injektionsställe |
| Visa mer |