Läs mer
3-(lH-Pyrazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662475
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10662475
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC56114CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 892502-09-9
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
InChI-nyckel JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC-namn 3-(pyrazol-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%