Läs mer
3-(lH-pyrrol-1-yl)bensaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde |
| Formel vikt | 171.2 |
| Procent renhet | 95% |