Läs mer
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586314
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10586314
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC46114CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 102269-42-1
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD04039071
InChI-nyckel SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%