Läs mer
3-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 219.26 |
| Procent renhet | 97% |