Läs mer
MP Biomedicals™ 3,3',5,5'-tetrametylbensidin flytande substrat
Produktkod. 11442642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11442642
Brand: MP Biomedicals™ 0215234680
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3,3',5,5'-Tetramethylbenzide Liquid Substrate är ett kromogent substrat för pepparrotsperoxidas (HRP). TMB Solution är en bekväm, icke giftig och färdig att använda stabil kromogenlösning lämplig för peroxidas- och pseudo-peroxidasreaktioner i ELISA , ger den konsekvent prestanda och känslighet för att leverera reproducerbara resultat.
  • Klar att använda 1,25 mmol/L stabiliserad kromogenlösning
  • Metabolism av TMB-substratet av HRP skapar en löslig, blåaktig reaktionsprodukt som kan kvantifieras genom att mäta absorbansen vid 370 eller 665 nm.
  • Reaktionen kan stoppas genom tillsats av 1 volym IN klorvätesyra eller svavelsyra för att ge en gul reaktionsprodukt som kan mätas genom absorbans vid 450 nm (inom en timme).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande substrat
Formatera Lösning
Kvantitet 100 ml
Förvaringskrav 4 °C, skydda mot ljus
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.