Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Click to view available options
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackning:
1 Varje
100 förpackning
50 förpackning
Tamaño de la unidad:
Paket med 100
Paket med 50
Descripción
- Disponibel
- Borsilikatglas
- Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
- Autoklaveringsbar
Especificaciones
Especificaciones
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Produkttyp | Provrör |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido