Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 11347534
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11347534
Brand: DWK Life Sciences A615020001221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd rundbottnade 3.3 borosilikatglasprovrör för laboratoriebehov när värmebeständigheten är kritisk. Dessa engångsprovrör är tjockväggiga och autoklaverbara.
  • Disponibel
  • Borsilikatglas
  • Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 150 mm
Förpackning 100 förpackning
Diameter (metrisk) 20 mm
Produkttyp Provrör