Läs mer
3-(3-klorfenyl)-3-oxopropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | ClC6H4C(O)CH2CN |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 179.61 |
| Procent renhet | 97% |