Läs mer
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole, 97%
Produktkod. p-7081781
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11409902
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12031.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-tribromoimidazol(2,4,5-TBI) vid kondensation med sockerprekursorer ger 2,4,5-TBI-nukleosider. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,5-Tribromoimidazol(2,4,5-TBI) på kondensation med sockerprekursorer ger 2,4,5-TBI-nukleosider. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17635-44-8
Molekylformel C3HBr3N2
Molekylvikt (g/mol) 304.767
MDL-nummer MFCD00040248
InChI-nyckel TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC-namn 3,4,5-tribrom-lH-pyrazol
LEDER C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Smältpunkt 184°C to 188°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 113501
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formel vikt 304.78
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.