Läs mer
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7036843
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15431478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55275.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134412-18-3
Molekylformel C20H22F2
Molekylvikt (g/mol) 300.39
MDL-nummer MFCD12828121
InChI-nyckel TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 612308
LEDER CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Smältpunkt 68°C to 69°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4'-(4-ethylcyclohexyl)-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl
Formel vikt 300.39
Procent renhet 97%