Läs mer
3,4-Dimethoxyphenol, 98%
Produktkod. 11433764
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11433764
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11344.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154.165 g/mol
3,4-Dimetoxifenol används vid framställningen av 5,6-dimetoxibensofuranonderivat och multi-target anti Alzheimer-föreningar. Det används också vid framställning av 3,4-dimetoxifenyl-beta-D-glukopyranosid och 4-(but-2-enyloxi)-1,2-dimetoxibensen. Vidare fungerar den som en prekursor för 4H-chromenes syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetoxifenol används vid framställning av 5,6-dimetoxibensofuranonderivat och multi-target anti Alzheimer-föreningar. Det används också vid framställning av 3,4-dimetoxifenyl-beta-D-glukopyranosid och 4-(but-2-enyloxi)-1,2-dimetoxibensen. Vidare fungerar den som en prekursor för 4H-chromenes syntes.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med baser, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-89-8
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.165
MDL-nummer MFCD00008390
InChI-nyckel SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC-namn 3,4-dimetoxifenol
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyphenol
Smältpunkt 79°C to 82°C
Kokpunkt 167°C (14 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1366650
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 154.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.