Läs mer
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11307476
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11307476
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09518.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4439-02-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
3,4-(metylendioxi)fenylacetonitril användes vid syntes av derrubon. Den användes som standard för att analysera de beslagtagna metamfetaminproverna som visade unika profiler av stabila isotopsammansättningar genom isotopförhållandemasspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-(metylendioxi)fenylacetonitril användes vid syntes av derrubon. Den användes som standard för att analysera de beslagtagna metamfetaminproverna som visade unika profiler av stabila isotopsammansättningar genom isotopförhållandemasspektrometri.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4439-02-5
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005835
InChI-nyckel ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
PubChem CID 78178
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)acetonitril
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Smältpunkt 41°C to 45°C
Kokpunkt 135°C to 140°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 7739
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 161.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.