Läs mer
3,5-dimetoxibensoesyra, 99 %, ACROS Organics™
Produktkod. 10376030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10376030
Brand: Thermo Scientific Acros 115460250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1132-21-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-21-4
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002502
InChI-nyckel IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethoxy, unii-38my78eckk, 3,5-dimethoxy benzoic acid, 38my78eckk, pubchem3121, 3,5-dimethoxybenzoicacid, acmc-1c4zl, 3,5-dimethoxy-benzoic acid, ksc176m0p, benzoicacid, 3,5-dimethoxy
PubChem CID 14332
IUPAC-namn 3,5-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethoxybenzoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182°C to 185°C
Färg Beige-rosa till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 405
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 182.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.