Läs mer
3,5-dimetylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361875
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10361875
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00601DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2510-36-3
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.126
InChI-nyckel IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 141.13