Läs mer
3,5-Dimethylphenol, 99+%
Produktkod. p-119670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10194460
Brand: Thermo Scientific Acros 162790050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-68-9
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002307
InChI-nyckel TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC-namn 3,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethylphenol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63°C to 66°C
Färg Orange till Vit
Densitet 1.1150g/mL, 1.115
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 109°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 492
Merck Index 15, 10279
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.