Läs mer
3-Acetylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3737913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10384402
Brand: Thermo Scientific Acros 366500010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-42-5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00045847
InChI-nyckel CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
PubChem CID 220324
IUPAC-namn 3-acetylbenzoic acid
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylbenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 163.0°C to 171.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H8O3
Linjär formel CH3COC6H4COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.