Läs mer
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448575
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15448575
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33674.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89894-30-4
Molekylformel C8H6ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 211.667
MDL-nummer MFCD05865131
InChI-nyckel XVSZVIZTUWVCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 1,2,4-thiadiazol-3-amine,5-4-chlorophenyl, acmc-20lrr1, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-3-ylamine
PubChem CID 2794757
IUPAC-namn 5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NC(=NS2)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 211.67
Procent renhet 96%