Läs mer
3-Aminobenzonitrile, 99%
Produktkod. 11431768
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11431768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13995.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2237-30-1
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00007756
InChI-nyckel NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC-namn 3-aminobensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzonitrile
Smältpunkt 51°C to 53°C
Kokpunkt 290°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 118.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.