Läs mer
3-Aminopropionitrile, 98%, stabilized
Produktkod. 10684272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10684272
Brand: Thermo Scientific Acros 351750010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-18-8
Molekylformel C3H6N2
Molekylvikt (g/mol) 70.10
MDL-nummer MFCD00014820
InChI-nyckel AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC-namn 3-aminopropannitril
LEDER NCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropionitrile
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9584g/mL, 0.9584
Kokpunkt 185.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4365 to 1.4395
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,465
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Stabilisator potassium carbonate
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.