Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B testplatta för vävnadskultur
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Total volym (metrisk) Tja:
0,34 ml
0,36 ml
1,49 ml
3,18 ml
5,96 ml
15,53 ml
Beskrivning
- Den trippelpåsade förpackningslösningen (3-B) från TPP uppfyller de allt strängare kraven på renrum.
- 3-B-produkterna ger avsevärt mer säkerhet vid tillverkning av rena aseptiska rum. Med standardförpackningen kan kontaminering som fäster på utsidan av påsen oavsiktligt transporteras in i renrumsområden.
- 3-B-förpackningssystemet förhindrar att kontaminering når mycket känsliga produktionsområden och ökar därmed säkerheten avsevärt för hantering av ämnen i en steril miljö.
- Alla fördelar med standardprodukten
- Idealisk för användning i dedikerade områden där steril överföring av produkten är avgörande
- Varje produkt är trippelförpackad i tre skalöppna påsar
- Varje väska är märkt med ett säkerhetsnummer: 3– yttre, 2– mitten, 1– innerpåse - den efterföljande numreringen hjälper till→ visa förpackningens status
- Innersta påse 1 är märkt med produktdata: produktnummer och beskrivning, partinummer och EXP .
- De avdragbara påsarna i säkerhetsöppningsstil ökar i storlek, så att under hantering av en påse inte nästa innerpåse av misstag går sönder och gör den kontaminerad
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Trippelpåsad |
| Antal Wells | 6 |
| Total volym (metrisk) Tja | 15,53 ml |