Läs mer
3-brom-4H-kromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699896
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10631873
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF01262DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 49619-82-1
Molekylformel C9H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 225.041
MDL-nummer MFCD00017337
InChI-nyckel IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC-namn 3-bromochromen-4-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4H-chromen-4-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.04
Procent renhet 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt