Läs mer
3-Bromo-6-chlorochromone, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031093
Kvantitet:
250 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
250mg
2g
Produktkod. 15484717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32041.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73220-38-9
Molekylformel C9H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD02093123
InChI-nyckel ZILSBPAUJJBEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-chloro-4h-chromen-4-one, 3-bromo-6-chlorochromone, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-chloro, 3-bromo-6-chloro chromone, 3-bromo-6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 3498945
IUPAC-namn 3-bromo-6-chlorochromen-4-one
LEDER ClC1=CC=C2OC=C(Br)C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-6-chlorochromone
Smältpunkt 128°C to 130°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.49
Procent renhet 96%