Läs mer
3-brompropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10023900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 10023900
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-92-1
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00002763
InChI-nyckel DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC-namn 3-brompropansyra
LEDER OC(=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropionic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57°C to 63°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel BrCH2CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 256
Merck Index 15, 1444
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Formel vikt 152.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.