Läs mer
3-Bromothiophene-2-carboxamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312907
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11312907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16138.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3-Bromtiofen-2-karboxamid används i Stille korskopplingsbetingelser användes för att koppla den hartsbundna peptiden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
3-Bromothiophene-2-carboxamide is used in Stille cross-coupling conditions were used to couple the resin-bound peptide.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78031-18-2
Molekylformel C5H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 206.06
MDL-nummer MFCD00173835
InChI-nyckel KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
IUPAC-namn 3-bromothiophene-2-carboxamide
LEDER NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Smältpunkt 106°C to 108°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4937660
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 206.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.