Läs mer
3-Butyn-2-one, 98%
Produktkod. 11317485
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11317485
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05527.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
3-Butyn-2-on användes i syntesen av clerodane diterpenoid (± )-sacacarin. Det användes som substrat i stereoselektiv, konjugatarylering medierad av gallium(III)klorid vilket leder till (E)-α ,β -omättade ketoner. 3-Butyn-2-on genomgår en asymmetrisk dubbel-Michael-reaktion med orto-tosylamidofenylmalonat katalyserad av kirala aminofosfiner för att ge indoliner2. Den genomgår dubbel Michael-reaktion med kväveinnehållande bunden disyra för att ge pipekolsyraderivat. 3-Butyn-2-on, används som en reaktant med dimetylaceton-1,3-dikarboxylat, under milda förhållanden för att ge en bensenoidprodukt via en Michael addition - aldol cykliseringsprocess.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Butyn-2-on användes vid syntesen av clerodane diterpenoid (+/-)-sacacarin. Det användes som substrat i stereoselektiv, konjugatarylering medierad av gallium(III)klorid vilket leder till (E)-α ,β -omättade ketoner. 3-Butyn-2-on genomgår en asymmetrisk dubbel-Michael-reaktion med orto-tosylamidofenylmalonat katalyserad av kirala aminofosfiner för att ge indoliner2. Den genomgår dubbel Michael-reaktion med kväveinnehållande bunden disyra för att ge pipekolsyraderivat. 3-Butyn-2-on, används som en reaktant med dimetylaceton-1,3-dikarboxylat, under milda förhållanden för att ge en bensenoidprodukt via en Michael addition - aldol cykliseringsprocess.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1423-60-5
Molekylformel C4H4O
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00008775
InChI-nyckel XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
IUPAC-namn men-3-yn-2-en
LEDER CC(=O)C#C
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Butyn-2-one
Densitet 0.87
Kokpunkt 84°C to 86°C
Flampunkt −1°C (30°F)
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 605353
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 68.08
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.