missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028978
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11421350

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26399.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Applications
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid may be used as surrogate standard to investigate the exposure and home contamination in urine and hand wipe samples collected from farmers.

Solubility
Soluble in water.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53985-49-2
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
MDL-nummer MFCD04115846
InChI-nyckel IDLOGBMWOUINGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoicacid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1axez, ksc495i8p, 3-carboxy-5-chlorobenzotrifluoride, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 3802362
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 98°C to 101°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.