Läs mer
3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10336664
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10336664
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08070DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 85148-26-1
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
MDL-nummer MFCD00042227
InChI-nyckel OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC-namn 3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.54
Procent renhet 97%