Läs mer
3-(klormetyl)-5-(2-tienyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497632
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10497632
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW06262DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306936-06-1
Molekylformel C7H5ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 200.64
MDL-nummer MFCD01571188
InChI-nyckel YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2798343
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-tiofen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.65
Procent renhet 95%