Läs mer
3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499360
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11499360
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50243.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175205-62-6
Molekylformel C10H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 224.64
MDL-nummer MFCD00084966
InChI-nyckel GSWMZQIUADKXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-1bxk1, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2-4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-3-methoxybenzene
PubChem CID 11715562
IUPAC-namn 3-(chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Smältpunkt 58°C to 59°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 224.65
Procent renhet 99%