Läs mer
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7025201
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11325319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20574.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29220-04-0
Molekylformel C4H6N2S3
Molekylvikt (g/mol) 178.286
MDL-nummer MFCD00052567
InChI-nyckel IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
PubChem CID 2747561
IUPAC-namn 5-(dimethylamino)-1,2,4-dithiazole-3-thione
LEDER CN(C)C1=NC(=S)SS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 178.31
Procent renhet 97%