Läs mer
Bochem™ 3-finger Laboral Retort Clamp
Diameter (metrisk):
12 till 100 mm
Beskrivning
- Laboral konstruktion av aluminiumlegering.
- PVC-belagda fingrar.
- Spännvidden är oberoende justerbar med 2 reglerskruvar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Stativklämma |
| Material | Laboral, PVC |
| Diameter (metrisk) | 12 till 100 mm |
| Diameter (metrisk) yttre slang | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Längd (metrisk) arm | 140 mm |
| Storlek (metriskt) grepp | 12 till 100 mm |
| Typ av käke | 3-stift |
| Diameter (metrisk) Insida | 12 till 100 mm |